Learn More
Mannitol, Pulver, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15351791
Mannitol, Pulver, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15351791 Alle ansehen Avantor Produkte
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15351791
Marke: Avantor J.T.Baker 255301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym Mannazucker, Cordyceps-Säure, Manna-Zucker, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidexMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mannit
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.52 kg
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
Formelmasse 182.17
Güte Multi-Kompendium/USP
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mannitol, Pulver, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™ >