Learn More
Mannitol, Pulver, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen Avantor Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mannit |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 2.5 kg |
| Relative Dichte | 1 l = 1.52 kg |
| IUPAC-Name | Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Formelmasse | 182.17 |
| Güte | Multi-Kompendium/USP |
| Physikalische Form | Pulver |