Learn More
Unregelmäßig geformte Manganstücke, 99.95 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363268
Unregelmäßig geformte Manganstücke, 99.95 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363268
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11363268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036221.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Vakuumabscheidung
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Specifications
Chemischer Name oder Material Manganese
Farbe Grau
Aussehen Gray irregularly shaped pieces
Dichte 7.3g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 25 g
Form Unregelmäßig geformte Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW18J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number036221.14,036221.22
ChargennummerS22I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number036222.A1,036221.14,036221.22
ChargennummerZ08G047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036222.A1,036221.14,036221.22
ChargennummerY01H095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036222.A1,036221.14,036221.22
ChargennummerP21I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036221.14,036218.A3,036218.36
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Unregelmäßig geformte Manganstücke, 99.95 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >