Learn More
Manganpulver, -325 Mesh, 99.3 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Manganese |
| Farbe | Grau |
| Aussehen | Gray powder |
| Menge | 250 g |
| Netzgröße | -325 Mesh |
| Prozentgehaltsbereich | 99.3% (Metals basis) |
| Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Manganese powder
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Manganese