Learn More
Mangan(IV)-oxid,80 bis 85 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
26.73 € - 231.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Summenformel | MnO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.94 |
MDL-Nummer | MFCD00003463 |
InChI-Schlüssel | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
PubChem CID | 14801 |
IUPAC-Name | Dioxomangan |
SMILES | O=[Mn]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10185170
|
Thermo Scientific Acros
213490250 |
25 g | Kunststoffflasche |
26.73 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10583571
|
Thermo Scientific Acros
213490010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
95.27 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10388703
|
Thermo Scientific Acros
213490025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
231.15 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
Dioxomangan |
Spezifikation
Manganese(IV) oxide | |
1313-13-9 | |
Pulver | |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
15, 5795 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94 | |
0.5% max. (105°C) |
535.0°C | |
Grau | |
80-85% | |
MnO2 | |
01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxomangan | |
14801 | |
80 to 85% | |
5.2g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen die Organe schädigen.
GHS-P-Satz
Gesicht, Hände und ungeschützte Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-202-6
RUO – Research Use Only