Learn More
Mangan(IV)-oxid,80 bis 85 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(IV) oxide |
Schmelzpunkt | 535.0°C |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 80-85% |
Strukturformel | MnO2 |
Fieser | 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 |
Merck Index | 15, 5795 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid |