Learn More
Idex Muttern mit Gewinde und Außengewinde
In Kombination mit einer Super Flangeless™ -Ferrule für einen Hochdruck-Anschluss mit flachem Boden
12.85 € - 112.00 €
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (angloamerikanisch) Material Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (angloamerikanisch) Material Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12977589
Unterlagen ansehen
Idex
02013-73
1/32 in. Oder 1/16 in. Außenschlauch 0,87 Zoll PEEK 0,365 Zoll
112.00 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12917629
Unterlagen ansehen
Idex
02021-80
1/8 in. AD Schläuche 0,87 Zoll PEEK 0,365 Zoll
12.85 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In Kombination mit einer Super Flangeless™ Ferrule für einen Hochdruck-Anschluss mit flachem Boden
  • Verhindert ein Verdrehen der Schläuche, das Verbindungen lösen kann
  • Beständig gegen Lockern durch Vibration
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.