Learn More
Idex Muttern mit Gewinde und Außengewinde
In Kombination mit einer Super Flangeless™ -Ferrule für einen Hochdruck-Anschluss mit flachem Boden
Marke:  Idex 02021-80
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12917629
  • 12.85 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In Kombination mit einer Super Flangeless™ Ferrule für einen Hochdruck-Anschluss mit flachem Boden
  • Verhindert ein Verdrehen der Schläuche, das Verbindungen lösen kann
  • Beständig gegen Lockern durch Vibration
Spezifikation
Spezifikation
Mutter
0,25 in.
0,365 Zoll
PEEK
Naturfarben
0,87 Zoll
1/8 in. AD Schläuche