Learn More
Fisherbrand™ Lupen
Geeignet für den Laborgebrauch und andere wissenschaftliche Präzisionsarbeiten
42.85 € - 46.60 €
Spezifikation
Produkttyp | Lupe, beleuchtet |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vergrößerung von Oberflächendetails und zur gleichmäßigen Beleuchtung des Beobachtungsbereichs |
Beleuchtung | LED |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Vergrößerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Vergrößerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11704396
|
Fisherbrand™
90023-59 |
1,75 in. | 4,44 cm | 3, 10x |
42.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11794386
|
Fisherbrand™
90023-60 |
3 in. | 7,62 cm | 2, 4x |
46.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
Fisher Scientific™ Lupenleuchte lässt sich vertikal oder horizontal auf oder an eine beliebige Kante befestigen. Geeignet für den Laborgebrauch und andere wissenschaftliche Präzisionsarbeiten.
Starke Vergrößerung
- Beleuchtete 2-fach-Vergrößerung mit 4-fach-Spot
- Fenstergröße 2,75 x 2,75 in. (7 x 7 cm)
- Gesamtabmessungen: L 8,5 x B 3 x H 1 in. (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Mittlere Vergrößerung
- Beleuchtete duale 3-fach- und 10-fach-Vergrößerung
- Fenstergröße 1,75 x 1,75 in. (4,4 x 4,4 cm)
- Gesamtabmessungen: L 6,5 x B 2 x H 0,75 in. (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Geringe Vergrößerung
- 8-fache Vergrößerung
- Einstellbare Schärfe
- Fensterdurchmesser 1 in. (2,5 cm)
Spezifikation
Lupe, beleuchtet | |
Zur Vergrößerung von Oberflächendetails und zur gleichmäßigen Beleuchtung des Beobachtungsbereichs | |
LED |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lupen