Learn More
Fisherbrand™ Lupen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Vergrößerung:
2, 4x
3, 10x
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1,75 in.
3 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Bei beleuchteten großen und mittleren Modellen sind Batterien Typ AA im Lieferumfang enthalten.
Fisher Scientific™ Lupenleuchte lässt sich vertikal oder horizontal auf oder an eine beliebige Kante befestigen. Geeignet für den Laborgebrauch und andere wissenschaftliche Präzisionsarbeiten.
Starke Vergrößerung
- Beleuchtete 2-fach-Vergrößerung mit 4-fach-Spot
- Linsengröße 2.75 x 2.75 in. (7 x 7 cm)
- Gesamtabmessungen: 8.5 x 3 x 1 in. (21.6 x 7.6 x 2.5 cm)
Mittlere Vergrößerung
- Beleuchtete duale 3-fach- und 10-fach-Vergrößerung
- Linsengröße 1.75 x 1.75 in. (4.4 x 4.4 cm)
- Gesamtabmessungen: 6.5 x 2 x 0.75 in. (16.5 x 5.1 x 1.9 cm)
Geringe Vergrößerung
- 8-fache Vergrößerung
- Einstellbare Schärfe
- Linsengröße 1 in. (2.5 cm) Durchm.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7,62 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 21.59 x 7.62 x 2.54 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vergrößerung von Oberflächendetails und zur gleichmäßigen Beleuchtung des Beobachtungsbereichs |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Enthält | Auswechselbare Batterie Typ AA |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,5 in. |
| Länge (metrisch) | 21,59 cm |
| Beleuchtung | LED |
| Mehr anzeigen |