Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus magnetischem Kunststoff, ADR
31.20 € - 37.50 €
Spezifikation
Material Magnetischer Kunststoff
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 297,00 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Angezeigter Text Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Angezeigter Text Preis Menge & Verfügbarkeit  
11710234
Unterlagen ansehen
Brady™
223587
1
31.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11770234
Unterlagen ansehen
Brady™
223593
1,5 1
31.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11740234
Unterlagen ansehen
Brady™
223590
1,4 1
31.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11700244
Unterlagen ansehen
Brady™
223596
1,6 1
31.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11790244
Unterlagen ansehen
Brady™
223605
4 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11760244
Unterlagen ansehen
Brady™
223602
3
37.50 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Magnetischer Kunststoff
Dauerhaftes Acryl
297,00 mm
Je 1
297 mm
Diamantförmig