Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, aus magnetischem Kunststoff, ADR
Marke: Brady™ 223587
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ADR 1-297*297-B0859 | |
Je 1 | |
297 mm | |
Diamantförmig | |
Schwarz auf orange |
Magnetischer Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
297,00 mm | |
1 |