Learn More
Heathrow Scientific™ Magnetischer Induktionsrührer
Verwendet eine Magnetspulentechnologie, die keine beweglichen Teile aufweist, was zu einer motorlosen, verschleißfreien Antriebseinheit führt. Beim Rührerdesign werden hochwertige Seltenerdmagnete verwendet, um eine starke magnetische Kopplung mit stabiler sowie präziser Ausrichtung zu gewährleisten
Marke:  Heathrow Scientific™ 120585
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330402
  • 397.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Lesen Sie vor dem Betrieb des Rührers die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen.
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 Jahre Garantie
  • Das robuste ABS-Gehäuse ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen
  • Verschleißfreie Magnetspulen bieten einen konsistenten und geräuschlosen Betrieb
  • Eine einfach abzulesende Digitalanzeige steuert präzise Zeit und Geschwindigkeit und ermöglicht reproduzierbare Bedingungen
  • Das Gerät ist mit einer Einschaltdauer von 50 % bis zu 99 Zyklen programmierbar
  • Zeit und Geschwindigkeit können während des Betriebs des Geräts bequem eingestellt werden
  • Umkehrrotationsoption für bessere Mischergebnisse
  • Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant
  • Schnelles Beschleunigen und Bremsen (weniger als 10 Sekunden), um die Anforderungen an die Rührgeschwindigkeit schnell zu erfüllen
  • Die Silikonmatte auf dem Deckel verhindert das Verrutschen von Gefäßen und verbessert die Sicherheit
  • Die im Lieferumfang enthaltenen Rührstäbe verfügen über eine PTFE-Beschichtung für chemische Beständigkeit
  • Community Design No: 003515337-0001-0002 Euro. PAT Anw. 3 246 088 U.S.
  • Designpatent Nr. D814.045 U.S. Gebrauchsmuster ausstehend
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 2.000 U/min
ABS-Kunststoff
18 W
245 x 195 x 76 mm
9,7 in.
166 mm
7,7 in.
100 bis 240 V
50/60 Hz
5 Jahre
Digital
Induktions-Magnetrührer, 2 Rührstäbe (35 x 12 mm) zylindrischer Form, 1 doppelt isoliertes Niederspannungsnetzteil mit 4 austauschbaren Steckern
Digital
30 s bis 60 min oder Dauerbetrieb
2,5 lb.
3,96 lb.
2
100/240 V
9,7 x 7,7 in.
30 in. bis 60 ft.
24,5 cm
166 mm
19,5 cm
1,5 A
110 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 4 Steckeradapter für UK, EU, US und Australien
Blau
Induktionsmagnetrührer, grau/violett
Ohne Motor
2°bis 40 °C
Digitaler Magnetrührer
1,13 kg
1,78 kg