Learn More
Heathrow Scientific™ Magnetischer Induktionsrührer
Verwendet eine Magnetspulentechnologie, die keine beweglichen Teile aufweist, was zu einer motorlosen, verschleißfreien Antriebseinheit führt. Beim Rührerdesign werden hochwertige Seltenerdmagnete verwendet, um eine starke magnetische Kopplung mit stabiler sowie präziser Ausrichtung zu gewährleisten
397.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 10 bis 2.000 U/min |
---|---|
Rührpositionen | 2 |
Deckplattenmaterial | ABS-Kunststoff |
Spannung | 100/240 V |
Wirkleistung | 18 W |
Benachrichtigungen:
Lesen Sie vor dem Betrieb des Rührers die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen.
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16320402
|
Heathrow Scientific™
120584 |
Violett |
397.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16330402
|
Heathrow Scientific™
120585 |
Blau |
397.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gleichzeitig wird verhindert, dass das Magentrührstäbchen die Position verliert und den Rührvorgang abbricht. Der Induktions-Magnetrührer ist ideal für den Einsatz in der allgemeinen Forschung, Life Science, Industrie, Qualitätsanalyse und im klinischen Labor. Das langlebige ABS-Gehäuse ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen. Verschleissfreie Magnetspulen bieten einen durchgängigen und geräuschlosen Betrieb. Ein gut ablesbares digitales Display steuert präzise Zeit und Geschwindigkeit und ermöglicht reproduzierbare Bedingungen. Das Gerät ist programmierbar mit 50% Auslastung bis zu 99 Zyklen. Zeit und Geschwindigkeit können bequem während des Betriebs eingestellt werden. Umgekehrte Richtungsauswahl für bessere Mischergebnisse. Die Geschwindigkeit bleibt konstant, auch wenn sich die Last ändert. Schnelles Beschleunigen und Bremsen (weniger als 10 Sekunden), um die Anforderungen an die Rührgeschwindigkeit schnell zu erfüllen. Silikongummimatte am Deckel verhindert das Verrutschen von Gefäßen und erhöht die Sicherheit. Rührstäbe haben eine PTFE-Beschichtung für chemische Beständigkeit. Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr .: 003515337-0001-0002, Euro. Klopfen. App. 3 246 088, US-Design-Patent Nr. D814,045, US-Gebrauchs-Patent angemeldet. Technische Daten: Geschwindigkeit: 10 bis 2.000 U / min. Laufzeitbereiche: Rührermodus: 0'30 'bis 60'0' oder kontinuierlich, Oszillationsmodus: 0'30 'bis 60'0' und 1-99 Zyklen, Oszillationsdauer: 50% Einschaltdauer. Kapazität: 3 Liter Plus. Mischfläche: Ca. 160 mm Durchmesser. Gewicht: 1,13 kg. Elektrisch: Netzadapter Bewertung: Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz 1.0A, Ausgang: 12 VDC 2.2A. Rührer Leistung: Eingang: 12 VDC, Strom (unter Last): Ca. 1,5 A. Leistung: Ca. 18W. Drei-Jahres-Garantie. Zertifizierungen: CE, SGS, RoHS2, WEEE. Sicherheitsstandards: IEC / EN 61010-1: 2010 Ausgabe 3 + C1, C2, ANSI / UL 61010-1: 2012 Ausgabe 3 (R2016), CAN / CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 (R 2017 ), IEC 61010-2-051: ed.3, ANSI / UL 61010-2-051 ed.3 (R2016), CAN / CSA C22.2 Nr. 61010-2-051, EMV-Normen :, IEC 61326-1 : 2012 (EN 61326 1: 2013), FCC Part 15, Subpart B: 2015, ICES-003, Ausgabe 6, 2012/19 / EU (WEEE), 2011/65 / EU RoHS2. Der Lieferumfang beinhaltet: Induktions-Magnetrührer, 2 Rührstäbchen 35 mm x 12 mm Zylindrische Form, 1 Niedervolt, doppelt isoliertes Netzteil mit 4 austauschbaren Steckern für den weltweiten Einsatz.
Spezifikation
10 bis 2.000 U/min | |
ABS-Kunststoff | |
18 W | |
245 x 195 x 76 mm | |
9,7 in. | |
166 mm | |
7,7 in. | |
100 bis 240 V | |
50/60 Hz | |
5 Jahre | |
Induktionsmagnetrührer, grau/violett | |
Ohne Motor | |
2°bis 40 °C | |
Digitaler Magnetrührer | |
1,13 kg | |
1,78 kg |
2 | |
100/240 V | |
9,7 x 7,7 in. | |
30 in. bis 60 ft. | |
24,5 cm | |
166 mm | |
19,5 cm | |
1,5 A | |
110 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 4 Steckeradapter für UK, EU, US und Australien | |
Digital | |
Induktions-Magnetrührer, 2 Rührstäbe (35 x 12 mm) zylindrischer Form, 1 doppelt isoliertes Niederspannungsnetzteil mit 4 austauschbaren Steckern | |
Digital | |
30 s bis 60 min oder Dauerbetrieb | |
2,5 lb. | |
3,96 lb. |