Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 bis 100,5% (berechn. gem. Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumsulfatheptahydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 4 x 5 kg |
Strukturformel | MgSO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 246.47 |
Reinheit (%) | 99.5 bis100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Dampfdruck | 0.1 mmHg (20 °C) |
Dichte | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459716 | Analysenzertifikat | 01/02/2024 | 131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG |
A0391837 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG |
A0398507 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG |
A0429770 | Analysenzertifikat | 09/11/2022 | 131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG |
A0446422 | Analysenzertifikat | 07/10/2022 | 131420250,131420010,13142-1KG,131421000,13142-4X5KG,13142-5KG,13142-25KG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, gemäß analytischer Spezifikation des Europ. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 bis 100,5% (berechn. gem. Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur