Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Pulvergefäß aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 770°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 8.2 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 2.5 kg |
Formelmasse | 246.48g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | <0.1mmHg at 20°C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Magnesium sulfate heptahydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur