Learn More
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥98.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15676070
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥98.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15676070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15676070
Marke: Honeywell-Fluka 6309550G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., Trockenmittel, ACS-Reagenz, ≥ 98.0 % (Berechn. basierend auf Trockensubstanz, KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumperchlorat
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Strukturformel Mg(ClO4)2
UN-Nummer UN1475
Formelmasse 223.21 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT)
Verpackung Poly-Flasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥98.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™ >