Learn More
Magnesiumoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10022650
Magnesiumoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022650
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10022650
Marke: Thermo Scientific Acros 205155000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2800°C
Namenshinweis 98%, ca 40 mesh
Farbe Grau
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Formelmasse 40.29
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.5800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0458507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0454920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0453748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number205150025,205155000
ChargennummerA0451216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number205150025,205155000
Name des Produkts
Magnesiumoxid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >