Learn More
Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.50 € - 94.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-75-4 |
---|---|
Summenformel | H7MgO7P |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.33 |
MDL-Nummer | MFCD00150390 |
InChI-Schlüssel | OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg |
PubChem CID | 16204530 |
IUPAC-Name | Magnesium;hydrogenphosphat;trihydrat |
SMILES | O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7782-75-4 | |
174.33 | |
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L | |
16204530 | |
O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O |
H7MgO7P | |
MFCD00150390 | |
magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg | |
Magnesium;hydrogenphosphat;trihydrat |
Spezifikation
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate | |
97.5% min. (Complexometry) | |
MgHPO4·3H2O | |
magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg | |
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L | |
Magnesium;hydrogenphosphat;trihydrat | |
16204530 | |
98% | |
2.13 |
7782-75-4 | |
H7MgO7P | |
MFCD00150390 | |
(0.1 M in 5 M HCl) Clear colorless | |
O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O | |
174.33 | |
174.34 | |
Biochemie | |
2.1300g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Magnesium hydrogen phosphate trihydrate