Learn More
Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12635157
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-75-4
Summenformel H7MgO7P
Molekulargewicht (g/mol) 174.33
MDL-Nummer MFCD00150390
InChI-Schlüssel OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC-Name Magnesium;hydrogenphosphat;trihydrat
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgHPO4·3H2O
Löslichkeitsinformationen (0.1 M in 5 M HCl) Clear colorless
Formelmasse 174.34
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.13
Dichte 2.1300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Magnesium hydrogen phosphate trihydrate