Learn More
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Magnesium chloride, 1M aq. soln., sterile is used as an excellent magnesium ion source for synthesis and biology research. Magnesium chloride is widely used to supply the magnesium ion in various molecular biology applications, including PCR reactions and buffers. It was used to prepare buffer to lyse cells for immunoprecipitation1 and to prepare serum-free medium for electrophysiological studies of rat brain slice cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, steril, wird als hervorragende Magnesium-Ionenquelle für die Synthese- und Biologieforschung verwendet. Magnesiumchlorid wird häufig zur Einbringung von Magnesiumionen in verschiedene molekularbiologische Anwendungen, einschließlich PCR-Reaktionen und Puffern, verwendet. Es wurde verwendet, um Puffer zur Lyse von Zellen für die Immunpräzipitation1 vorzubereiten und um serumfreies Medium für elektrophysiologische Studien von Rattenhirnschichtkulturen vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (542 mg/ml bei 20 °C), Alkohol, Methanol (15.5 g/100 g bei 0 °C) und Ethanol (3.61 g/100 g bei 0 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sehr hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium chloride |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 100 mL |
Strukturformel | MgCl2 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C). |
IUPAC-Name | Magnesium;dichlorid |
Formelmasse | 95.22 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M aq. soln. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z28K535 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | J62411.AE,J62411.AD |
M11L559 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | J62411.AE,J62411.AD |
X28K519 | Analysenzertifikat | 07/11/2024 | J62411.AE,J62411.AD |
W26K563 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | J62411.AE,J62411.AD |
W26K562 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | J62411.AE,J62411.AD |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen