Learn More
Cole-Parmer™ Macro-Kjeldahl MQ Serie Extraktionsheizgerät
Wählen Sie ein Modell mit 2 oder 6 Positionen aus. Die Electrothermal™ Extraktionsheizung der Macro-Kjeldahl MQ-Serie umfasst 2 Volumengrößen für die Modelle mit 2 und 6 Aussparungen, eine für 100 bis 300 ml-Gefäße und eine zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
Marke:  Cole-Parmer™ 03075-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12319207
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Multibank-Einheiten mit entweder 2 oder 6 Aussparungen
  • Das Außengehäuse aus Edelstahl mit rückseitigen Halterungen (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten) kann Stützstangen mit max. 12.7 mm Durchmesser aufnehmen
  • 2 Volumengrößen sind sowohl für die 2 Modelle als auch für die 6 Modelle mit Vertiefung erhältlich, eins für 100 bis 300 ml-Gefäße und das zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
  • Jeder Heizmantel verfügt über einen eigenen Energieregler mit einem Ein-/Aus-Schalter und einer gelben Neonanzeige für die “Stromversorgung zur Heizung”.
  • “Netz Ein” klare Neonanzeige an der Vorderseite.
  • Das “Kühlzonengehäuse” wird durch einen Edelstahlschirm und einen gut belüfteten Luftraum von den Heizelementen getrennt.
  • Das Heizelement besteht aus wärmeisoliertem Elementdraht, der in eine Kassette geheftet ist und bis zu einem maximalen Elementtemperaturbereich von 550 °C bis 800 °C betrieben wird.
  • Der Erdungsschirm schützt vor Stromschlägen und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit
  • Robuste, leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion
  • Rückseitige Halterungen für Kolbenstützstäbe (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten)
  • Glaswaren nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
500 to 800 mL (16.9 to 27.1 oz.)/well
260 x 970 x 165 mm
165 mm
230 V
Keramikfaser/Mineralwolle
3300 W
5.8 kg
38.2 in.
Extraction Heater/Stirrer
16.9 to 27.1 oz.
500 bis 800 ml/Well
6.5 in.
260 mm
Edelstahl
EU-Stecker
12.8 lb.
6
970 mm
800 °C
50/60 Hz