Learn More
Cole-Parmer™ Macro-Kjeldahl MQ Serie Extraktionsheizgerät
Wählen Sie ein Modell mit 2 oder 6 Positionen aus. Die Electrothermal™ Extraktionsheizung der Macro-Kjeldahl MQ-Serie umfasst 2 Volumengrößen für die Modelle mit 2 und 6 Aussparungen, eine für 100 bis 300 ml-Gefäße und eine zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
1975.00 € - 4460.50 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Material | Edelstahl |
Auskleidungsmaterial | Keramikfaser/Mineralwolle |
Temperatur (metrisch) | 800 °C |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Wellanzahl | Wirkleistung | Kennwerte der Stromversorgung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Wellanzahl | Wirkleistung | Kennwerte der Stromversorgung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11844381
|
Cole-Parmer™
03075-22 |
500 bis 800 ml/Well | 6 | 3300 W | Direkt verdrahtet |
4460.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12399197
|
Cole-Parmer™
03075-10 |
500 bis 800 ml/Well | 2 | 1100 W | EU-Stecker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12309207
|
Cole-Parmer™
03075-16 |
100 bis 300 ml/Well | 6 | 1800 W | EU-Stecker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12389197
|
Cole-Parmer™
03075-04 |
100 bis 300 ml/Well | 2 | 600 W | EU-Stecker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12319207
|
Cole-Parmer™
03075-20 |
500 bis 800 ml/Well | 6 | 3300 W | EU-Stecker |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Multibank-Einheiten mit entweder 2 oder 6 Aussparungen
- Das Außengehäuse aus Edelstahl mit rückseitigen Halterungen (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten) kann Stützstangen mit max. 12.7 mm Durchmesser aufnehmen
- 2 Volumengrößen sind sowohl für die 2 Modelle als auch für die 6 Modelle mit Vertiefung erhältlich, eins für 100 bis 300 ml-Gefäße und das zweite für 500 bis 800 ml-Gefäße.
- Jeder Heizmantel verfügt über einen eigenen Energieregler mit einem Ein-/Aus-Schalter und einer gelben Neonanzeige für die “Stromversorgung zur Heizung”.
- “Netz Ein” klare Neonanzeige an der Vorderseite.
- Das “Kühlzonengehäuse” wird durch einen Edelstahlschirm und einen gut belüfteten Luftraum von den Heizelementen getrennt.
- Das Heizelement besteht aus wärmeisoliertem Elementdraht, der in eine Kassette geheftet ist und bis zu einem maximalen Elementtemperaturbereich von 550 °C bis 800 °C betrieben wird.
- Der Erdungsschirm schützt vor Stromschlägen und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit
- Robuste, leicht zu reinigende Edelstahlkonstruktion
- Rückseitige Halterungen für Kolbenstützstäbe (im Lieferumfang jeder Einheit enthalten)
- Glaswaren nicht inbegriffen.
Spezifikation
230 V | |
Keramikfaser/Mineralwolle | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
800 °C |