Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Z, Großpackung
Zur Lyse von Tier- und Pflanzengewebe. MP Biomedicals Lysematrix Z, Großpackung enthält Yttrium-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads mit 2.0 mm Durchmesser, die chemisch inert sind und keine Nukleinsäuren binden.
1090.00 €
Spezifikation
Bead-Typ | Yttria-stabilisiertes Zirkonoxid mit 2,0 mm Durchmesser |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Bakterien, Ton, Insekten, Samen, Bodenproben, Holz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17406483
|
MP Biomedicals™
116540439 |
1 x 1 kg |
1090.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- 2.0 mm große, sphärische, yttria-stabilisierte Zirkoniumoxid-Mahl-Beads, die chemisch inert sind und keine Nukleinsäuren binden
- Komponente von Lysematrix Z-Röhrchen
Spezifikation
Yttria-stabilisiertes Zirkonoxid mit 2,0 mm Durchmesser | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Bakterien, Ton, Insekten, Samen, Bodenproben, Holz | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.