Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Z, Großpackung
Zur Lyse von Tier- und Pflanzengewebe. MP Biomedicals Lysematrix Z, Großpackung enthält Yttrium-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads mit 2.0 mm Durchmesser, die chemisch inert sind und keine Nukleinsäuren binden.
Marke: MP Biomedicals™ 116540439
969.22 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Lysematrix Z, Großpackung enthält sphärische Yttrium-stabilisierte Zirkonoxid-Grinding Beads mit 2 mm Durchmesser, die chemisch inert sind und keine Nukleinsäuren binden. Kann in allen FastPrep Adaptern verwendet werden.
- Wird hauptsächlich für die Lyse von Tier- und Pflanzengewebe, darunter zähere Stiele, Wurzeln und Samen sowie ganze Insekten verwendet.
- Beads haben eine hohe Dichte und extrem hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal zum Aufrechen sehr fester Zellwände geeignet ist
- Die glatte Oberfläche minimiert Aufscheren und minimiert den Abbau in Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
- Matrix Z ist eine Alternative zur äußerst aggressiven Matrix A, da die geringere Scherrate Qualitätsminderung in Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe minimiert.
- Probentypen: Tierisches und pflanzliches Gewebe, zähere Stämme, Wurzeln und Samen, ganze Insekten
Specifications
Yttria-stabilisiertes Zirkonoxid mit 2,0 mm Durchmesser | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Bakterien, Ton, Insekten, Samen, Bodenproben, Holz | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z | |
1.5 – 2.0 mm |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Gleichmäßige Kugeln | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
1 x 1 kg |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.