missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Lysing Matrix C, 96-Well-Gestell, 1,2 ml

MP Biomedacals™ Lysing Matrix C, 96-Well-Gestell, 1,2 ml für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren

Marke:  MP Biomedicals™ 116982001

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17426493

  • 198.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

Lysematrix C, 96-Well-Gestell wird mit 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen geliefert, die mit 1 mm-Silikakugeln vorgefüllt sind. Zur Verwendung mit dem FastPrep-96 Gerät oder ähnlichen Beads.

  • Schlauchgröße: 96-Röhrchengestell
  • Probentypen: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen, filamenöse Algen
  • Matrix-Zusammensetzung: 1 mm-Silikasphären

Zertifizierungen

DNase- und RNase-frei

Spezifikation

Spezifikation

Silikasphären
Hefe, Pilze, Sporen, Algen
FastPrep-96
Lysematrix C
Je 1
Raumtemperatur
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
96
RNase-frei
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.