Learn More
Corning™ LSE™ digitales Wasserbad, 6 l
Das Corning LSE Digital-Wasserbad ist ein angepasstes Bad mit nahtloser Kammer, das bis zu 6 l Wasser aufnehmen kann oder als Trockenbad bei Verwendung von Thermobeads eingesetzt werden kann.
837.09 €
Spezifikation
Reglertyp | PID |
---|---|
Beschreibung | Wasserbad |
Kapazität (metrisch) | 6 l |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C |
Display | Digitale LED |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15671312
|
Corning™
6784 |
230 V 50/60 Hz 2,4 A |
837.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Kompaktes Design
- Korrosionsbeständige Edelstahlkammer und Abdeckung
- Leistungsstarkes 500 W-Heizelement, das über die digitale LED-Steuerung programmiert wird
- Präzise Temperaturregelung durch hydraulisches Thermostat
- Inklusive Schrägdeckel aus Edelstahl, der Wärme speichert und die Verdunstung minimiert
Spezifikation
PID | |
6 l | |
Digitale LED | |
14,9 in. | |
38 cm | |
9,0 in. | |
23 cm | |
29 cm | |
19 lb. |
Wasserbad | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C | |
17 x 32 x 18 cm (6,7 x 12,6 x 6,9 in.) | |
Kammer: 12,6 in. | |
32 cm Kammer | |
Kammer: 6,9 in. | |
Kammer: 6,7 in. | |
Kammer: 17 cm | |
8,6 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ LSE™ digitales Wasserbad, 6 l