Learn More
Corning™ LSE™ digitales Wasserbad, 6 l
Das Corning LSE Digital-Wasserbad ist ein angepasstes Bad mit nahtloser Kammer, das bis zu 6 l Wasser aufnehmen kann oder als Trockenbad bei Verwendung von Thermobeads eingesetzt werden kann.
Marke:  Corning™ 6784
734.85 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15671312
  • 837.09 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompaktes Design
  • Korrosionsbeständige Edelstahlkammer und Abdeckung
  • Leistungsstarkes 500 W-Heizelement, das über die digitale LED-Steuerung programmiert wird
  • Präzise Temperaturregelung durch hydraulisches Thermostat
  • Inklusive Schrägdeckel aus Edelstahl, der Wärme speichert und die Verdunstung minimiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PID
6 l
Digitale LED
17 x 32 x 18 cm (6,7 x 12,6 x 6,9 in.)
Kammer: 12,6 in.
32 cm Kammer
Kammer: 6,9 in.
18 cm
29 cm
19 lb.
230 V 50/60 Hz 2,4 A
Wasserbad
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C
29 x 38 x 23 cm (11,4 x 14,9 x 9,0 in.)
14,9 in.
38 cm
9,0 in.
23 cm
Kammer: 6,7 in.
Kammer: 17 cm
8,6 kg
Name des Produkts
Corning™ LSE™ digitales Wasserbad, 6 l > 230 V, 50/60 Hz, 2.4 A