Learn More
Lovibond™ Colorimeter-Küvetten aus optischem Glas
Aus optischem Glas nach höchsten Standards hergestellt.
60.40 € - 241.00 €
Spezifikation
Typ | Kolorimetriezelle |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle Fs, PFXi-195, 880, 950 und 995 Geräte mit nicht erhitzten Proben (bis zu 40 °C) |
Material | Optisches Glas |
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11947765
|
Lovibond™
605960 |
10 mm |
60.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10634943
|
Lovibond™
606010 |
33 mm |
82.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10436962
|
Lovibond™
606130 |
10,79 mm |
241.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11908464
|
Lovibond™
606080 |
1 in. (25,4 mm) |
71.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Aus optischem Glas nach höchsten Standards hergestellt.
Präzise verschmolzene Zellen in verschiedenen Abmessungen und Weglängen. Hinweis: Bei Geräten mit einer Heizeinheit und wenn Zellen einem thermischen Schock ausgesetzt werden, wird die Verwendung von Borosilikatzellen empfohlen.
- Serie: W600 optisch
- 21 x 40 mm-Zellen
- Nur mit nicht erhitzten Proben (bis 40 °C) verwenden
Spezifikation
Kolorimetriezelle | |
Modelle Fs, PFXi-195, 880, 950 und 995 Geräte mit nicht erhitzten Proben (bis zu 40 °C) | |
Optisches Glas |