Learn More
Lovibond™ Colorimeter-Küvetten aus optischem Glas
Aus optischem Glas nach höchsten Standards hergestellt.
Marke: Lovibond™ 606080
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Aus optischem Glas nach höchsten Standards hergestellt.
Präzise verschmolzene Zellen in verschiedenen Abmessungen und Weglängen. Hinweis: Bei Geräten mit einer Heizeinheit und wenn Zellen einem thermischen Schock ausgesetzt werden, wird die Verwendung von Borosilikatzellen empfohlen.
- Serie: W600 optisch
- 21 x 40 mm-Zellen
- Nur mit nicht erhitzten Proben (bis 40 °C) verwenden
Spezifikation
Kolorimetriezelle | |
Modelle Fs, PFXi-195, 880, 950 und 995 Geräte mit nicht erhitzten Proben (bis zu 40 °C) | |
Optisches Glas | |
1 in. (25,4 mm) |