Learn More
Lovibond™ Kolorimetriezellen aus Borosilikatglas
Präzise verschmolzene Zellen
71.00 € - 174.41 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16536640
|
Lovibond™
655960 |
Modell Fs, PFX195, 880, 950 und 995 Geräte mit erhitzten Proben (bis zu 100 °C) | 10 mm |
71.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11977795
|
Lovibond™
656130 |
Modell Fs, PFXi-880, 950 und 995 Geräte mit erhitzten Proben (bis zu 100 °C) | 13,33 cm |
174.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15879791
|
Lovibond™
656080 |
Modell Fs, PFX195, 880, 950 und 995 Geräte mit erhitzten Proben (bis zu 100 °C) | 2,54 cm |
85.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Weglängen, aus optischem Glas nach höchsten Standards. Hinweis: Bei Geräten mit einer Heizeinheit und wenn Zellen einem thermischen Schock ausgesetzt werden, wird die Verwendung von Borosilikatzellen empfohlen.
Serie: W600 Borosilikat
Spezifikation
Kolorimetriezelle | |
Borosilikatglas |