Learn More
Lovibond™ Kolorimetriezellen aus Borosilikatglas
Präzise verschmolzene Zellen
Marke: Lovibond™ 655960
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Erhältlich in verschiedenen Abmessungen und Weglängen, aus optischem Glas nach höchsten Standards. Hinweis: Bei Geräten mit einer Heizeinheit und wenn Zellen einem thermischen Schock ausgesetzt werden, wird die Verwendung von Borosilikatzellen empfohlen.
Serie: W600 Borosilikat
Spezifikation
Kolorimetriezelle | |
Modell Fs, PFX195, 880, 950 und 995 Geräte mit erhitzten Proben (bis zu 100 °C) | |
Borosilikatglas | |
10 mm |