Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Marker
Genaue Größeneinschätzung von DNA-Fragmenten. FlashGel™ System DNA-Marker wurden entwickelt, um die Leistung des FlashGel™ Systems zu optimieren und werden gebrauchsfertig geliefert.
390.00 € - 426.00 €
Spezifikation
Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |
---|---|
Form | Flüssig |
Menge | 500 μl |
Lagerungsbedingungen | 4 °C |
Benachrichtigungen:
Verwenden Sie bei FlashGel-Kassetten keinesfalls mehr als 5 μl pro Well
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Bänder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Bänder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11547805
|
Lonza™
50473 |
1,2 % FlashGel™ DNA-Kassette | 8 |
390.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11517865
|
Lonza™
57033 |
2,2% FlashGel™ DNA-Kassette | 8 |
426.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11527865
|
Lonza™
57034 |
Doppelschichtige FlashGel™ DNA-Kassette | 6 |
426.00 €
500 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Molekulargewichtstandards
- Trennt DNA in Echtzeit:2 bis 7 Minuten
- Saubere, scharfe Trennung und gerade, gleichmäßige Probenbahnen
- Beobachten Sie die DNA-Migration, während sie geschieht:Überwachen Sie Gelläufe direkt auf dem Tisch, ohne UV-Licht
- Das hochempfindliche System ermöglicht eine Reduktion der DNA-Mengen und spart Zeit und Geld
- Ausgezeichnete Auflösung, hervorragende Empfindlichkeit:5 bis 20 Mal empfindlicher als EtBr
- Nachweis von < 0,1 ng DNA oder < 10 ng Gesamt-RNA
- Empfohlen für FlashGel DNA-Kassetten
FlashGel 1,2 % DNA-Marker
- Größen:100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp
- Empfohlen für 1,2 % FlashGel DNA-Kassetten
- Größen:50/100/150/200/300/500/800/1500 bp
- Empfohlen für 2,2% FlashGel DNA-Kassetten
- Größen:100/300/500/800/1500/3000 bp
- Empfohlen für doppelreihige FlashGel DNA-Kassetten
- Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
- Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
Flüssig | |
500 μl | |
4 °C |