Learn More
Lonza™ FlashGel™ System DNA-Marker
Genaue Größeneinschätzung von DNA-Fragmenten. FlashGel™ System DNA-Marker wurden entwickelt, um die Leistung des FlashGel™ Systems zu optimieren und werden gebrauchsfertig geliefert.
Marke:  Lonza™ 57033
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11517865
  • 426.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Verwenden Sie bei FlashGel-Kassetten keinesfalls mehr als 5 μl pro Well
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebrauchsfertige Molekulargewichtstandards
  • Trennt DNA in Echtzeit:2 bis 7 Minuten
  • Saubere, scharfe Trennung und gerade, gleichmäßige Probenbahnen
  • Beobachten Sie die DNA-Migration, während sie geschieht:Überwachen Sie Gelläufe direkt auf dem Tisch, ohne UV-Licht
  • Das hochempfindliche System ermöglicht eine Reduktion der DNA-Mengen und spart Zeit und Geld
  • Ausgezeichnete Auflösung, hervorragende Empfindlichkeit:5 bis 20 Mal empfindlicher als EtBr
  • Nachweis von < 0,1 ng DNA oder < 10 ng Gesamt-RNA
  • Empfohlen für FlashGel DNA-Kassetten
FlashGel 1,2 % DNA-Marker
  • Größen:100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp
  • Empfohlen für 1,2 % FlashGel DNA-Kassetten
FlashGel 2,2% DNA-Marker
  • Größen:50/100/150/200/300/500/800/1500 bp
  • Empfohlen für 2,2% FlashGel DNA-Kassetten
FlashGel doppelreihiger DNA-Marker
  • Größen:100/300/500/800/1500/3000 bp
  • Empfohlen für doppelreihige FlashGel DNA-Kassetten
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter
2,2% FlashGel™ DNA-Kassette
500 μl
Flüssig
8
4 °C