Learn More
Lonza™ DNA-QuantLadder
Bietet eine bequeme, visuelle Quantifizierung der DNA mit einer Genauigkeit von ±1 %
Marke: Lonza™ 50335
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
• Ladders are prepared from five highly purified DNA fragments in perfect relative mass equivalence
• Reverse QuantLadders reverse the mass equivalence order of the QuantLadder
• SimplyLoad™ ready-to-load ladders contain loading buffer; other ladders are supplied with separate loading buffer
• Store at 2° to 8°C for up to 12 months
Spezifikation
DNA Reverse QuantLadder | |
100 μg/mL | |
Flüssig | |
DNA-Quantifizierung mit einer Genauigkeit von ±1 % | |
125 μl |
TE | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
Enthält ein Fläschchen mit 6X Probenladepuffer 1 ml Gesamtvolumen 15 % w/v Ficoll™ 400, 0,06 % w/v Bromophenolblau, 0,06 % w/v Xylol Cyanol FF 30 mM EDTA | |
5 | |
2 bis 8 °C |