Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ Serumfreie und proteinfreie Hybridom Kulturmedien:UltraDOMA-PF
In aktuellen Hybridom-Systemen vorgescreent, um eine minimale Variation zu gewährleisten
Marke: Lonza™ BP12-727F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UltraDOMA-PF ist ein vollständig definiertes Medium und enthält keine Peptide oder Gewebeextrakte
1Zu dieser Menge rehydrieren
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lonza™ BioWhittaker™ Serumfreie und proteinfreie Hybridom Kulturmedien:UltraDOMA-PF > Mit L-Glutamin, 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur