Learn More
Invitrogen™ ROX-Referenzfarbstoff
Der ROX-Referenzfarbstoff wurde zur Normalisierung des fluoreszierenden Reportersignals in quantitativer Echtzeit-PCR oder RT-PCR konzipiert.
Marke:  Invitrogen™ 12223012
62.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10635353
  • 67.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Normalisiert nicht-PCR-bedingte Schwankungen in der Fluoreszenz
  • Bietet einen stabilen Ausgangspunkt für quantitative Multiplex-PCR und RT-PCR
  • Nutzt vorhandene ROX-Spektraleinstellungen, wodurch der Thermocycler nicht erneut kalibriert werden muss
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefriergerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
qPCR
ROX-Referenzfarbstoff
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Primer-Sonde
ROX
500 μL
500 μl
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ ROX-Referenzfarbstoff > 500 μl