Learn More
Notrax Logo Standard™ Affordable Absorbent Printed Logo Mat
Logo Standard™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image.
51.00 € - 254.00 €
Spezifikation
Farbe | Logo |
---|---|
Material | Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Modell | Fries |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17722018
|
Notrax
193S0023WH |
90 cm | 60 cm |
51.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17732018
|
Notrax
193S0034WH |
120 cm | 90 cm |
97.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17742018
|
Notrax
193S0035WH |
150 cm | 90 cm |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17752018
|
Notrax
193S0046WH |
180 cm | 120 cm |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17762018
|
Notrax
193S0310WH |
300 cm | 90 cm |
254.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Logo Standard™ is the ideal promotional matting solution for light duty applications
- Using BrilliantStep™ full color printing with almost infinite color combinations, the even velour surface allows fine printing and true color presentation
- A durable vinyl backing with smooth finish adapts to any surface
- Logo Standard™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image
Spezifikation
Logo | |
Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
Fries |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Logo Standard™ Affordable Absorbent Printed Logo Mat