Learn More
Notrax Logo Standard™ Affordable Absorbent Printed Logo Mat
Artikelnummer. 17762018
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17762018
Marke: Notrax 193S0310WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Logo Standard™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image.
  • Logo Standard™ ist die ideale Lösung im Rahmen von Werbung auf Matten für Anwendungen mit leichter Beanspruchung
  • Mithilfe der BrilliantStep™ Vollfarb-Drucktechnologie und den nahezu unbegrenzten Farbkombinationen ermöglicht die gleichmäßige Veloursoberfläche ein feines Druckergebnis und eine naturgetreue Farbdarstellung
  • Die langlebige Vinylrückseite mit glatter Oberfläche passt sich sämtlichen Böden an
  • Logo Standard™ lässt sich mithilfe der ultramodernen BrilliantStep™ Drucktechnologie vollständig anpassen und ermöglicht so 3D-Effekte, feine Linien und Farbschattierungen, wodurch jede Matte ein höchst individuelles Erscheinungsbild erhält
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 300 x 90 cm
Modell Fries
Farbe Logo
Länge (angloamerikanisch) 118 in.
Länge (metrisch) 300 cm
Material Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 90 cm