Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Systeme für die Kryokonservierung (Rack & Box)
Entnehmen von Zellproben schnell und einfach mit den kryogenen Gestell- und Boxensystemen.
5165.00 € - 8060.10 €
Spezifikation
Temperaturbereich | Unter -180 °C |
---|---|
Isolierung | Vakuum |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Locator™ Kryogenische Gestell- und Schachtel-Systeme |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Überwachungsoptionen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Überwachungsoptionen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10790520
|
Thermo Scientific™
CY509105 |
Fläschchen (1600, 100/Schachtel) | Ultraschallpegel | 220 V |
7236.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11825392
|
Thermo Scientific™
CY509107 |
Fläschchen (3600, 100/Box) | Ultraschallpegel | 220 V |
8060.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10579712
|
Thermo Scientific™
CY50925 |
Fläschchen (1600, 100/Schachtel) | Alarm, Schreiber |
5497.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10103362
|
Thermo Scientific™
CY50935 |
Fläschchen (3600, 100/Box) | Alarm, Schreiber |
6180.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
10432962
|
Thermo Scientific™
CY50945 |
Fläschchen (1800, 25/Karton) | Alarm, Schreiber | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific Locator-Inventarsysteme werden Zellproben schnell und einfach gefunden.
Das Locator Pack & Box-System vereinfacht das Lagern und Entnehmen von Proben durch ein einzigartiges System aus Hängegestell und Gitterboxen, eine fortschrittliche Vakuumisolierung, unübertroffen gleichmäßige Temperaturverteilung und eine innovative Flüssigstickstoffüberwachung.
Kompakte Bauweise minimiert die Anforderungen an die Stellfläche und maximiert gleichzeitig die Lagerkapazität. Geeignet für manuelle und computergesteuerte Inventarisierungsmethoden. Vielschichtisolierte Behälter in spezieller, enghalsiger Ausführung, die die Verdampfung minimiert und so den Flüssigstickstoff zurückbehält.- Gleichmäßige Temperaturverteilung: die Proben werden auch dann bei -180 °C gelagert, wenn weniger als 2 in. (5 cm) Flüssigstickstoff im Behälter vorhanden ist
- Ultraschall-Füllstandsüberwachung schützt unersetzbare Proben bei minimaler Verdampfung und Konduktion des Flüssigstickstoffs
- Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des Flüssigstickstoffs und senkt die Betriebskosten
- Optional erhältliches Überwachungssystem bietet kontinuierliche Anzeige des Flüssigstickstoffstands über LEDs; akustische und visuelle Alarme werden aktiviert, wenn der Füllstand unter einen sicheren Bereich von etwa 1 in. (2,5 cm) fällt
- Optionaler Alarm warnt den Bediener bei übermäßigem Flüssigstickstoffverlust
- Sicheres Schnappschloss verhindert unautorisierten Zugang
Nalgene Kälteboxen (müssen separat bestellt werden). Jede Box verfügt über einzeln nummerierte Aufnahmebereiche für Röhrchen in Größen von 2,0 ml und kleiner.
Additional Accessories
- Boxen, Nalgene, 2 in. für 1,0 und 1,5 ml-Röhrchen, 100 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton (CS509X24)
- Boxen, Nalgene, 2 in. für 2 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, 40 Packungen/Karton (CS509X4; 20 Packungen/Karton (CS509X5)
- Boxen, Nalgene, 4 in. für 5 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, jeweils (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Becher, Saug, 2 Ersatzteile für CryoClaw (AY509X19)
- Logbook (LT509X5)
- Füllstandsüberwachung, kundenseitige Installation: CN509X3 (120 V, Jr.); CN509X6 (120 V, 4); CN509X9 (120 V, 8); CN509X1 (220 V, Jr.); CN509X4 (220 V, 4); CN509X7 (220 V, 8)
- Ständer für 5,0 ml-Röhrchen (Lieferung umfasst keine Boxen) (HR509X19A)
- Röhrchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Kryoröhrchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Röhrchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
- Kryoröhrchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
Spezifikation
Unter -180 °C | |
Vakuum | |
Locator™ Kryogenische Gestell- und Schachtel-Systeme |