Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Systeme für die Kryokonservierung (Rack & Box)
Entnehmen von Zellproben schnell und einfach mit den kryogenen Gestell- und Boxensystemen.
Marke: Thermo Scientific™ CY509105
5907.84 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific Locator-Inventarsysteme werden Zellproben schnell und einfach gefunden.
Das Locator Pack & Box-System vereinfacht das Lagern und Entnehmen von Proben durch ein einzigartiges System aus Hängegestell und Gitterboxen, eine fortschrittliche Vakuumisolierung, unübertroffen gleichmäßige Temperaturverteilung und eine innovative Flüssigstickstoffüberwachung.
Eigenschaften:
- Kompakte Bauweise minimiert die Anforderungen an die Stellfläche und maximiert gleichzeitig die Lagerkapazität.
- Das System ist sowohl für manuelle als auch computergesteuerte Inventarisierungsmethoden geeignet.
- Vielschichtisolierte Behälter in spezieller, enghalsiger Ausführung, die die Verdampfung minimiert und so den Flüssigstickstoff zurückbehält.
- Proben werden bei unter -180 °C gelagert, sogar wenn sich nur noch weniger als 5 cm (2 ″) an Flüssigstickstoff im Gefäß befinden.
- Die Ultraschall-Pegelüberwachung schützt unersetzliche Proben bei minimaler Flüssigstickstoff-Verlustrate und Verdampfung.
- Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des Flüssigstickstoffs und senkt die Betriebskosten
- Optionale Füllstandsüberwachung mit kontinuierlicher LED-Anzeige des Flüssigstickstofffüllstands löst einen optischen und akustischen Alarm aus, wenn der Pegel unter den sicheren Bereich von ca. 2,5 cm (1 ″) fällt.
- Ein optionaler Alarm warnt den Anwender im Falle eines übermäßigen Flüssigstickstoffverlusts.
- Sicheres Schnappschloss verhindert unautorisierten Zugriff.
Locator Jr.:
- Statische Rückhaltezeit: 70 Tage
- 1.600 (100/Karton)
- Verdampfungsrate: 0,85 l/Tag
Locator 4:
- Statische Rückhaltezeit: 112 Tage
- 3600 (100/Karton)
- Verdampfungsrate: 0,99 l/Tag
Locator 8:
- Statische Rückhaltezeit: 185 Tage
- 1800 (25/Karton)
- Verdampfungsrate: 0,6 l/Tag
Im Lieferumfang enthalten:
Indizierte Gestelle aus Edelstahl, die genau in den Behälter passen. Jedes Gestell verfügt über individuelle Lagerbereiche, in die jeweils eine Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryolagerungsbox passt.
Erfordert:
Nalgene Kryoboxen (müssen separat bestellt werden). Jede Box verfügt über einzeln nummerierte Aufnahmebereiche für Fläschchen in Größen von 2,0 ml und kleiner.
Hinweis:
Die angegebenen Kapazitäten gelten für Nalgene 1,2/2,0 ml Kryofläschchen.
Kompatibel mit:
- Boxen, Nalgene, 2 ″ für 1,0 und 1,5 ml-Röhrchen, 100 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton (CS509X24)
- Boxen, Nalgene, 2 ″ für 2 ml-Fläschchen, 81 Fläschchen pro Box, Kiste mit 40 Stück (CS509X4); Kiste mit 20 Stück (CS509X5)
- Boxen, Nalgene, 4 ″ für 5 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, jeweils (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Saugnäpfe, 2 Ersatzteile für CryoClaw (AY509X19)
- Logbook (LT509X5)
- Füllstandsüberwachung, kundenseitige Installation: CN509X3 (120 V, Jr.); CN509X6 (120 V, 4); CN509X9 (120 V, 8); CN509X1 (220 V, Jr.); CN509X4 (220 V, 4); CN509X7 (220 V, 8)
- Gestell, für 5,0 ml-Fläschchen (Lieferung umfasst keine Boxen) (HR509X19A)
- Fläschchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Kryofläschchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Fläschchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
- Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung (AY509X12)
Spezifikation
Locator Jr. mit Niveaumonitor | |
Unter -180 °C | |
CE, CSA | |
Ultraschallpegel | |
Fläschchen (1600, 100/Schachtel) |
Locator Jr. mit Monitor | |
Vakuum | |
Locator™ Kryogenische Gestell- und Schachtel-Systeme | |
220 V |