Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498603
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498603
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11498603
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10410.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumsulfat wird zur Behandlung bipolarer Störungen verwendet. Es wird auch bei zerstörungsfreien Ultraschallprüfungen verwendet, da es sich um sehr effiziente Schallgeneratoren handelt. Es wird auch in Bausteinen und in der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 340 g/l (20 °C)
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7nMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 130°C (in -H2O)
Menge 500 g
Merck Index 14,5541
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 340g/L (20 C)
Formelmasse 127.96 (109.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.06
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10410.22,A10410.36,A10410.0E
Chargennummer10249603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberA10410.22,A10410.36,A10410.0E
Chargennummer10247452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA10410.22,A10410.36,A10410.0E
Chargennummer10243763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA10410.22,A10410.36,A10410.0E
Chargennummer10242837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog NumberA10410.22,A10410.36,A10410.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium sulfate monohydrate
Name des Produkts
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >