Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumsulfat wird zur Behandlung bipolarer Störungen verwendet. Es wird auch bei zerstörungsfreien Ultraschallprüfungen verwendet, da es sich um sehr effiziente Schallgeneratoren handelt. Es wird auch in Bausteinen und in der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 340 g/l (20 °C)
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Lithiumsulfat wird zur Behandlung bipolarer Störungen verwendet. Es wird auch bei zerstörungsfreien Ultraschallprüfungen verwendet, da es sich um sehr effiziente Schallgeneratoren handelt. Es wird auch in Bausteinen und in der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 340 g/l (20 °C)
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium sulfate monohydrate |
Schmelzpunkt | 130°C (in -H2O) |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,5541 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. 340g/L (20 C) |
Formelmasse | 127.96 (109.94 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Dichte | 2.06 |