Learn More
Lithiumfluorid, Honeywell Fluka™
purum, ≥99 %
33.88 € - 278.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-24-4 |
---|---|
Summenformel | FLi |
Molekulargewicht (g/mol) | 25.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011090 |
InChI-Schlüssel | PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Lithiumfluorid, Lithiummonofluorid, Trilithium-Trifluorid, Lithiumfluorid Li3F3, Lithiumfluorid 6 LiF, Lithiumfluorid 7 LiF, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif |
PubChem CID | 224478 |
IUPAC-Name | Lithium;fluorid |
SMILES | [Li+].[F-] |
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Chemische Identifikatoren
7789-24-4 | |
25.94 | |
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M | |
224478 | |
[Li+].[F-] |
FLi | |
MFCD00011090 | |
Lithiumfluorid, Lithiummonofluorid, Trilithium-Trifluorid, Lithiumfluorid Li3F3, Lithiumfluorid 6 LiF, Lithiumfluorid 7 LiF, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif | |
Lithium;fluorid |
Spezifikation
Lithiumfluorid | |
FLi | |
MFCD00011090 | |
Lithiumfluorid, Lithiummonofluorid, Trilithium-Trifluorid, Lithiumfluorid Li3F3, Lithiumfluorid 6 LiF, Lithiumfluorid 7 LiF, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif | |
[Li+].[F-] | |
25.94 | |
25.94 mol | |
purum |
7789-24-4 | |
LiF | |
3288 | |
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M | |
Lithium;fluorid | |
224478 | |
≥ 99 % | |
2.64 g/ml bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
P305 + P351 + P338
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-152-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ6125000