Learn More
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12367083
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12367083
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 12367083
Marke: Thermo Scientific Acros 193370010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1382,0 °C
Chemischer Name oder Material Lithium chloride
Schmelzpunkt 605,0 °C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formelmasse 42.38
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.06
Dichte 2.0600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number193370010,193370050
ChargennummerA0468872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number193370010,193370050
ChargennummerA0467186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number193370010,193370050
ChargennummerA0465027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number193370010,193370050
ChargennummerA0458824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number193370010,193370050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals >