Learn More
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12377083
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12377083
5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 12377083
Marke: Thermo Scientific Acros 193370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-41-8
Summenformel ClLi
Molekulargewicht (g/mol) 42.39
MDL-Nummer MFCD00011078
InChI-Schlüssel KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
IUPAC-Name Lithium(1+)-Chlorid
SMILES [Li+].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1382.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium chloride
Schmelzpunkt 605.0°C
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Formelmasse 42.38
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.06
Dichte 2.0600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lithium chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumchlorid, reinst, Thermo Scientific Chemicals >