Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagenz
Das erste optimierte Lipid-Nanopartikel-Transfektionsreagenz für die CRISPR-Cas9-Proteinabgabe.
Marke:  Invitrogen™ CMAX00008
482.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466014
  • 596.00 € / 0.75 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Nachgewiesene Effizienz bei der Spaltung von über 20 Zelltypen wie iPSC, mESC, N2A, CHO, A549, HCT116, HeLa, HEK293 und vielen anderen
  • Niedrige Zelltoxizität – Weniger Zellen für die Einleitung Ihres Experiments erforderlich
  • Geeignet für hohen Durchsatz: ideale Abgabelösung für 96-Well-Formate
  • Lipofectamine CRISPRMAX Transfektionsreagenz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination, insbesondere in Kombination mit unserem TrueCut Cas9-Protein v2 und TrueGuide Synthetic gRNA.
  • Im Gegensatz zu CRISPR-Plasmid oder Cas9-mRNA bietet die Verwendung von Cas9-Protein eine überlegene Spaltungseffizienz in Primärzellen und Stammzellen.
  • Es eliminiert die Notwendigkeit der Transkription oder Translation der Nutzlast zu eliminieren, beseitigt das Risiko der genomischen Integration und ist unabhängig vom Zellzyklus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 Ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid
Transfektion
Transfektionsreagenz
Ja
Enthält ein Fläschchen Lipofectamine CRISPRMAX Reagenz und ein Fläschchen Cas9 Plus Reagenz.
Bei 2–8°C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
CRISPRMAX™, Lipofectamine™
0,75 mL
Zugelassen für den Versand auf Nasseis