Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagenz
Artikelnummer. p-7076032
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
0,3 ml
0,75 mL
1,5 ml
Packungsgröße:
0.75 Milliliter
10 Reaktionen
150 Reaktionen
25 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15466014
Marke: Invitrogen™ CMAX00008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das erste optimierte Lipid-Nanopartikel-Transfektionsreagenz für die CRISPR-Cas9-Proteinabgabe.
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent is the first optimized lipid-based transfection reagent for CRISPR knockout applications. It effectively delivers the Cas9 protein and guide RNA (gRNA) ribonucleoprotein (RNP) complex, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockout. The proprietary lipid-based transfection reagent minimizes cellular toxicity, making it suitable to for sensitive cells. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it a cost-effective alternative to electroporation.
  • Nachgewiesene Effizienz bei der Spaltung von über 20 Zelltypen wie iPSC, mESC, N2A, CHO, A549, HCT116, HeLa, HEK293 und vielen anderen
  • Niedrige Zelltoxizität – Weniger Zellen für die Einleitung Ihres Experiments erforderlich
  • Geeignet für hohen Durchsatz: ideale Abgabelösung für 96-Well-Formate
  • Lipofectamine CRISPRMAX Transfektionsreagenz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination, insbesondere in Kombination mit unserem TrueCut Cas9-Protein v2 und TrueGuide Synthetic gRNA.
  • Im Gegensatz zu CRISPR-Plasmid oder Cas9-mRNA bietet die Verwendung von Cas9-Protein eine überlegene Spaltungseffizienz in Primärzellen und Stammzellen.
  • Es eliminiert die Notwendigkeit der Transkription oder Translation der Nutzlast zu eliminieren, beseitigt das Risiko der genomischen Integration und ist unabhängig vom Zellzyklus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Inhalt und Lagerung Enthält ein Fläschchen Lipofectamine CRISPRMAX Reagenz und ein Fläschchen Cas9 Plus Reagenz.
Bei 2–8°C lagern. Nicht einfrieren.
Zelltyp Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Format 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Probentyp Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 Ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid
Transfection Technique Lipid-basierte Transfektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Produktlinie CRISPRMAX, Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagenz
Menge 0,75 mL
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nasseis