Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagenz
Das erste optimierte Lipid-Nanopartikel-Transfektionsreagenz für die CRISPR-Cas9-Proteinabgabe.
Marke: Invitrogen™ CMAX00003
245.64 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nachgewiesene Effizienz bei der Spaltung von über 20 Zelltypen wie iPSC, mESC, N2A, CHO, A549, HCT116, HeLa, HEK293 und vielen anderen
- Niedrige Zelltoxizität – Weniger Zellen für die Einleitung Ihres Experiments erforderlich
- Geeignet für hohen Durchsatz: ideale Abgabelösung für 96-Well-Formate
- Lipofectamine CRISPRMAX Transfektionsreagenz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Spaltung und Rekombination, insbesondere in Kombination mit unserem TrueCut Cas9-Protein v2 und TrueGuide Synthetic gRNA.
- Im Gegensatz zu CRISPR-Plasmid oder Cas9-mRNA bietet die Verwendung von Cas9-Protein eine überlegene Spaltungseffizienz in Primärzellen und Stammzellen.
- Es eliminiert die Notwendigkeit der Transkription oder Translation der Nutzlast zu eliminieren, beseitigt das Risiko der genomischen Integration und ist unabhängig vom Zellzyklus.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Etablierte Zelllinien, Stammzellen, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 Ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid | |
Transfektion | |
Transfektionsreagenz | |
Ja |
Enthält ein Fläschchen Lipofectamine CRISPRMAX Reagenz und ein Fläschchen Cas9 Plus Reagenz. Bei 2–8°C lagern. Nicht einfrieren. |
|
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
CRISPRMAX™, Lipofectamine™ | |
0,3 ml | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagenz > 0,3 ml