Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen mit linearem Barcode
Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der Seite der Röhrchen aufgedruckt sind.
Marke: Thermo Scientific™ 5001-0012
374.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einfachere Probenlagerung Thermo Scientific™ Nunc™ und Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen mit Barcode verfügen über einen direkt aufgedruckte Barcode, der zuverlässiger ist als eine Etikettenkennzeichnung. Wählen Sie unsere Standardprodukten oder fragen Sie nach individuellen Lösungen bezüglich Codetyp, Länge und Format.
Eigenschaften:
- Leicht lesbarer, direkt aufgedruckter schwarzer Barcode auf weißem Hintergrund für hohen Kontrast selbst bei Tiefsttemperaturen
- Visuell lesbarer Code unter dem Barcode für einfache Probenidentifikation ohne Barcode-Lesegerät
- Barcodes sind resistent gegen IPA, DMSO, 5 % Bleiche, 10 % Essigsäure und 10 % NaOH
- Nicht-zytotoxische Rohstoffe für höhere Probensicherheit. Die zertifiziert DNAse- und RNAse-freien Röhrchen können für Genomik-Anwendungen eingesetzt werden.
- Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
Spezifikation
13,5 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Außen | |
38,1 mm | |
25 | |
Linearer Barcode | |
Steril | |
Ja | |
Polyethylen | |
Ja | |
Schraubverschluss |
0.5 Zoll | |
1,2 mL | |
Polypropylen | |
1,5 in. | |
500 | |
Ja | |
Nalgene™ | |
Nein | |
500/Karton | |
0,0405 oz. | |
38,1 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
426655 | Verarbeitungszertifikat | 08/04/2025 | 5001-0012 |
425384 | Konformitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 5001-0012 |
1259106 | Konformitätsbescheinigung | 09/11/2019 | 5001-0012 |
1201639 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 5001-0012 |
1051214-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | 5001-0012 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.